CAS RN 38603-72-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metil-5-[(2-aminoetil)tiometil]imidazol Dihidrocloruro, TRC
CAS: 38603-72-4 Fórmula molecular: C7 H13 N3 S . 2 Cl H Peso molecular (g/mol): 244.19 Sinónimo: Cimetidine Ep Impurity J Dihydrochloride Nombre IUPAC: 2-[(4-metil-1H-imidazol-5-il)metilsulfanil]etanamina; Dihidrocloruro SMILES: Cl.Cl.Cc1nc[nH]c1CSCCN