accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)OH(R)(R)HO(S)OH(R)OHONH2HOOHHO(E)(Z)

CAS RN 38562-01-5

IUPAC Nombre: (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid; 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Sinónimos: dinoprost tromethamine PGF2-α tham PGF2α tham prostaglandin F2α tham dinoprost, trometamol salt dinolytic prostin F2 α prostalmon F panacelan F tromethamine salt prostaglandin F2a tromethamine
Peso molecular (g/mol): 475.62
Fórmula molecular: C24H45NO8
InChi Key: IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
SMILES: NC(CO)(CO)CO.CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados