CAS RN 385398-64-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2-Piridil)dithiobimane, TRC
CAS: 385398-64-1 Fórmula molecular: C15 H15 N3 O2 S2 Peso molecular (g/mol): 333.43 Nombre IUPAC: 1,2,6-trimetil-7-[(piridina-2-ildissulfanil)metil]pirazolo[1,2-a]pirazol-3,5-dione SMILES: CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)CSSc3ccccn3