CAS RN 38514-05-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Metil-1-octanol, TRC
CAS: 38514-05-5 Fórmula molecular: C9H20O Peso molecular (g/mol): 144.25 Nombre IUPAC: 6-metiloctano-1-ol SMILES: CCC(C)CCCCCO