CAS RN 384342-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Petromizonol 3,7,12,24-Tetrasulfato Sal de Tetrapotasio, TRC
CAS: 384342-62-5 Fórmula molecular: C24 H42 O16 S4 Peso molecular (g/mol): 714.84 Nombre IUPAC: [(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3,7-disulfooxi-17-[(2R)-5-sulfooxipentano-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-12-il] sulfato de hidrógeno SMILES: C[C@H](CCCOS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OS(=O)(=O)O)[C@]12C)OS(=O)(=O)O)OS(=O)(=O)O