CAS RN 3830-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6Alfa,9Alfa-Difluoro-11Beta,17Alfa,21-trihidroxi-16Alfa-metilpregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6Alfa,9Alfa-Difluoro-11Beta,17Alfa,21-trihidroxi-16Alfa-metilpregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.