CAS RN 382592-28-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-metil-4-[[5- 2-(1-metil-2-pirrolidinil)etil]amino]sulfonil]-2-propoxibenzoil]amino]-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-metil-4-[[5- 2-(1-metil-2-pirrolidinil)etil]amino]sulfonil]-2-propoxibenzoil]amino]-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.