accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3HOOFFFFFFFFFFFFFFF

CAS RN 3825-26-1

IUPAC Nombre: pentadecafluorooctanoic acid amine
Sinónimos: perfluorooctanoic acid amine
Peso molecular (g/mol): 431.1
Fórmula molecular: C8H4F15NO2
InChi Key: YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados