accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOHNO

CAS RN 3817-11-6

IUPAC Nombre: 4-[butyl(nitroso)amino]butan-1-ol
Sinónimos: butylhydroxybutylnitrosamine
Peso molecular (g/mol): 174.24
Fórmula molecular: C8H18N2O2
InChi Key: DIKPQFXYECAYPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCN(CCCCO)N=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados