accessibility menu, dialog, popup

UserName

CZnBr

CAS RN 38111-44-3

IUPAC Nombre: zinc(2+) benzenide bromide
Sinónimos: zinc(2+) benzenide bromide
Peso molecular (g/mol): 222.39
Fórmula molecular: C6H5BrZn
InChi Key: HMFWJMIDCMEJHO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn++].[Br-].C1=CC=[C-]C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados