CAS RN 38059-78-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de O-Desmetil Metoclopramida, TRC
CAS: 38059-78-8 Fórmula molecular: C13 H20 Cl N3 O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 322.23 Sinónimo: Metoclopramide Ep Impurity F Nombre IUPAC: 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etilo]-2-hidroxibenzamida; Cloruro SMILES: Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1O