CAS RN 38006-08-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfamomonometoxina de sodio, TRC
CAS: 38006-08-5 Fórmula molecular: C11 H11 N4 O3 S . Na Peso molecular (g/mol): 302.28 Sinónimo: Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-, monosodium salt (9CI),Sodium sulfamonomethoxine,Sulfamonomethoxine sodium,Sulfamonomethoxine sodium salt Nombre IUPAC: sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(6-metaxipirimidina-4-il)azaniuro SMILES: [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1