CAS RN 37941-69-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Hidroxi-N-metilbutanamida, TRC
CAS: 37941-69-8 Fórmula molecular: C5 H11 N O2 Peso molecular (g/mol): 117.15 Sinónimo: N-Methyl-γ-hydroxybutyramide,4-Hydroxy-N-methylbutanamide Nombre IUPAC: 4-hidroxi-N-metil-butanamida SMILES: CNC(=O)CCCO