CAS RN 37853-59-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etano, TRC
CAS: 37853-59-1 Fórmula molecular: C14 H8 Br6 O2 Peso molecular (g/mol): 687.64 Sinónimo: 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromobenzene],1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane,BTBPE,FF 680,FI 680,FM 680,FireMaster 680,FireMaster FF 680 Nombre IUPAC: 1,3,5-tribromo-2-[2-(2,4,6-tribromofenoxi)etoxi]benceno SMILES: Brc1cc(Br)c(OCCOc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(Br)c1