accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(S)HNO(S)NNH2H2NNHONH(S)HOOONH(S)NNH2NH2O

CAS RN 37691-11-5

IUPAC Nombre: (2S)-2-({[(1S)-4-[(diaminomethylidene)amino]-1-{[(1S)-1-{[(2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
Sinónimos: antipain
Peso molecular (g/mol): 604.71
Fórmula molecular: C27H44N10O6
InChi Key: SDNYTAYICBFYFH-TUFLPTIASA-N
SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados