CAS RN 3768-18-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N4-acetilcitidina, TRC
CAS: 3768-18-1 Fórmula molecular: C11H15N3O6 Peso molecular (g/mol): 285.25 Sinónimo: N-Acetylcytidine,4-Acetylcytidine Nombre IUPAC: N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-oxpirimidina-4-il]acetamida SMILES: CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O