accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOHNH2

CAS RN 37585-25-4

IUPAC Nombre: (2-amino-5-chlorophenyl)methanol
Sinónimos: (2-amino-5-chlorophenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 157.6
Fórmula molecular: C7H8ClNO
InChi Key: CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(CO)C=C(Cl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados