CAS RN 37568-51-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Cloroacenafthenona, TRC
CAS: 37568-51-7 Fórmula molecular: C12H7ClO Peso molecular (g/mol): 202.64 Sinónimo: 5-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone Nombre IUPAC: 5-cloro-2H-acenaftileno-1-una SMILES: Clc1ccc2CC(=O)c3cccc1c23