CAS RN 37520-06-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,3-Dihidroxi-4-oxopentanoico, TRC
CAS: 37520-06-2 Fórmula molecular: C5H8O5 Peso molecular (g/mol): 148.11 Sinónimo: 2,3-Dihydroxy-4-ketovaleric Acid,5-Deoxy-4-pentulosonic Acid SMILES: OC(C(C)=O)C(O)C(O)=O