CAS RN 374559-48-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Istaroxime hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.