CAS RN 372105-27-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Namitecan, MedChemExpress
MedChemExpress Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.