CAS RN 3715-31-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-Metil-2-oxovalérico Sal Sódica, TRC
CAS: 3715-31-9 Fórmula molecular: C6 H9 O3 . Na Peso molecular (g/mol): 152.12 Sinónimo: Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1),Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI),Valeric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI),3-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt,Sodium DL-3-methyl-2-oxopentanoate,Sodium α-keto-β-methylvalerate,Sodium (±)-3-methyl-2-oxovalerate Nombre IUPAC: sodio; 3-metil-2-oxopentanoato SMILES: [Na+].CCC(C)C(=O)C(=O)[O-]