CAS RN 36995-93-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lumiflavina 5-óxido, TRC
CAS: 36995-93-4 Fórmula molecular: C13H12N4O3 Peso molecular (g/mol): 272.26 Sinónimo: 7,8,10-Trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 5-Oxide SMILES: CC1=CC2=C(C=C1C)[N+](=C3C(=O)NC(=O)N=C3N2C)[O-]