accessibility menu, dialog, popup

UserName

SCNO

CAS RN 36810-87-4

IUPAC Nombre: 2-(isothiocyanatomethyl)oxolane
Sinónimos: 2-(isothiocyanatomethyl)oxolane
Peso molecular (g/mol): 143.2
Fórmula molecular: C6H9NOS
InChi Key: CSFIFTGMGITVRE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: S=C=NCC1CCCO1
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados