CAS RN 3680-32-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Decloro Griseofulvin, TRC
CAS: 3680-32-8 Fórmula molecular: C17 H18 O6 Peso molecular (g/mol): 318.32 Sinónimo: (1'S,6'R)-2',4,6-Trimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione,Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 2',4,6-trimethoxy-6'-methyl- (6CI,7CI,8CI),Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-,7-Dechlorogriseofulvin,Dechlorogriseofulvin Nombre IUPAC: (2S,5'R)-3',4,6-trimetoxi-5'-metilspiro[1-benzofurano-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-dione SMILES: COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3cc(OC)cc(OC)c3C2=O