CAS RN 367952-82-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster bencílico del ácido (2R,4R)-1-[(2S)-2-[(terc-butiloxicarbonil)amino]-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster bencílico del ácido (2R,4R)-1-[(2S)-2-[(terc-butiloxicarbonil)amino]-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.