accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClOCH3CH3H3C

CAS RN 36727-29-4

IUPAC Nombre: 3,5,5-trimethylhexanoyl chloride
Sinónimos: 3,5,5-trimethylhexanoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 176.68
Fórmula molecular: C9H17ClO
InChi Key: GEKPNPPFAYJZRD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CC(Cl)=O)CC(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados