CAS RN 36635-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(p-tolilsulfonilmetil)formamida, TRC
CAS: 36635-56-0 Fórmula molecular: C9H11NO3S Peso molecular (g/mol): 213.25 Nombre IUPAC: N-[(4-metilfenil)sulfonilmetil]formamida SMILES: Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CNC=O