CAS RN 364762-86-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
TD-198946, MedChemExpress
MedChemExpress TD-198946, a thienoindazole derivative, is a potent chondrogenic agent.