accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH3C(R)OH(S)(S)(R)CH3NOHOOS(S)HN(S)NHSNH2OO

CAS RN 364622-82-2

IUPAC Nombre: (4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-{[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl}-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Sinónimos: doripenem hydrate
Peso molecular (g/mol): 438.51
Fórmula molecular: C15H26N4O7S2
InChi Key: NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
SMILES: O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@H](CNS(N)(=O)=O)C3)=C(N2C1=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (1)
  • (3)
Color 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)