accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(S)OH(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 3646-73-9

IUPAC Nombre: (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Sinónimos: galactose α-D-galactose gal-α
Peso molecular (g/mol): 180.16
Fórmula molecular: C6H12O6
InChi Key: WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados