accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNH2OHOHOHHO

CAS RN 3646-68-2

IUPAC Nombre: 2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanoic acid
Sinónimos: glucosaminic acid D-glucosamic acid glucosaminate D-glucosaminic acid
Peso molecular (g/mol): 195.17
Fórmula molecular: C6H13NO6
InChi Key: UFYKDFXCZBTLOO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(C(O)C(O)C(O)CO)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados