CAS RN 36455-72-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Alfa-Zearalenol, TRC
CAS: 36455-72-8 Fórmula molecular: C18 H24 O5 Peso molecular (g/mol): 320.38 Sinónimo: 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, [3S-(3R*,7S*,11E)]-,(3S,7R,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one,(-)-α-Zearalenol,Zearalenol,trans-Zearalenol,α-Zearalenol Nombre IUPAC: (2E,7R,11S)-7,15,17-trihidroxi-11-metil-12-oxabiciclo[12.4.0]octadeca-1(18),2,14,16-tetraen-13-uno SMILES: C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1