CAS RN 364083-21-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D,L-Sulforafano-L-cisteína, TRC
CAS: 364083-21-6 Fórmula molecular: C9 H18 N2 O3 S3 Peso molecular (g/mol): 298.45 Nombre IUPAC: (2R)-2-amino-3-(4-metilsulfinilbutilbutilcarbamotioilsulfanil)ácido propanoico SMILES: CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](N)C(=O)O