CAS RN 36394-75-9
IUPAC Nombre:
1-chloro-1-oxopropan-2-yl acetate
Sinónimos:
1-chloro-1-oxopropan-2-yl acetate
Peso molecular (g/mol):
150.56
Fórmula molecular:
C5H7ClO3
InChi Key:
ALHZEIINTQJLOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(OC(C)=O)C(Cl)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Cloruro de La-acetoxipropionilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de La-acetoxipropionilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cloruro de L-alfa-acetoxipropionilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.