accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3637-31-8

IUPAC Nombre: 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoic acid
Sinónimos: 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 192.09
Fórmula molecular: C5H5F5O2
InChi Key: HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados