CAS RN 362703-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil Dl-2-(1-Boc-Piperidina-4-Yl)-Beta-Glicinato, TRC
CAS: 362703-57-9 Fórmula molecular: C13H24N2O4 Peso molecular (g/mol): 272.34 Sinónimo: Methyl 4-Amino-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-4-piperidineacetate,tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate Nombre IUPAC: tert-butil 4-amino-4-(2-metaxi-2-oxoetil)piperidina-1-carboxilato SMILES: COC(=O)CC1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C