CAS RN 362595-66-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3-[[(2S)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-5-[(1E)-2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-[[(2S)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-5-[(1E)-2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-[[(2S)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-5-[(1E)-2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.