accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHOO(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 3615-56-3

IUPAC Nombre: (3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Sinónimos: d-sorbose D-xylo-hex-2-ulose D-xylo-hexulose
Peso molecular (g/mol): 180.16
Fórmula molecular: C6H12O6
InChi Key: LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
SMILES: OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados