accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOHOHOHO

CAS RN 3615-41-6

IUPAC Nombre: 2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
Sinónimos: L(+)-rhamnose
Peso molecular (g/mol): 164.16
Fórmula molecular: C6H12O5
InChi Key: PNNNRSAQSRJVSB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(O)C(O)C(O)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados