CAS RN 35946-91-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,5-Diisopropilfenol, TRC
CAS: 35946-91-9 Fórmula molecular: C12 H18 O Peso molecular (g/mol): 178.27 Sinónimo: 2,5-Bis(1-methylethyl)phenol,2,5-Diisopropylphenol,Propofol Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 2,5-di(propan-2-il)fenol SMILES: CC(C)c1ccc(C(C)C)c(O)c1