CAS RN 3588-80-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Metoxi-1-naftalenol, TRC
CAS: 3588-80-5 Fórmula molecular: C11 H10 O2 Peso molecular (g/mol): 174.2 Sinónimo: 1,5-Naphthohydroquinone Monomethyl Ether,1-Hydroxy-5-methoxynaphthalene Nombre IUPAC: 5-metoxinaftaleno-1-ol SMILES: COc1cccc2c(O)cccc12