accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNHNClClCl

CAS RN 3584-66-5

IUPAC Nombre: 6-chloro-2-(trichloromethyl)-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 5-chloro-2-(trichloromethyl)-3H-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol): 269.93
Fórmula molecular: C8H4Cl4N2
InChi Key: SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados