CAS RN 35779-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietilamida de Ácido Norlysergico, TRC
CAS: 35779-43-2 Fórmula molecular: C19 H23 N3 O Peso molecular (g/mol): 309.41 Sinónimo: 6-Demethyl-LSD,6-Nor-LSD,6-Norlysergic Acid Diethylamide,D-(N6-Demethyl)lysergic Acid Diethylamide,N-Demethyl-LSD,N6-Demethyllysergic Acid Diethylamide,9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8β-carboxamide,(8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8-carboxamide Nombre IUPAC: (6aR,9R)-N,N-dietil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida SMILES: CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34