accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3569-99-1

IUPAC Nombre: N-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxamide
Sinónimos: N-(hydroxymethyl)nicotinamide
Peso molecular (g/mol): 152.15
Fórmula molecular: C7H8N2O2
InChi Key: JRFKIOFLCXKVOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados