CAS RN 356782-88-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
T-705 Ribofuranosa, TRC
CAS: 356782-88-2 Fórmula molecular: C10H12FN3O6 Peso molecular (g/mol): 289.22 Sinónimo: 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-β-D-ribofuranosyl-2-pyrazinecarboxamide,6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-β-D-ribofuranosyl-pyrazinecarboxamide; SMILES: O[C@H]([C@H]1CO)[C@@H](O)[C@@H](O1)N2C(C(C(N)=O)=NC(F)=C2)=O