CAS RN 3567-43-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxi Meprobamato, TRC
CAS: 3567-43-9 Fórmula molecular: C9H18N2O5 Peso molecular (g/mol): 234.25 Sinónimo: 2-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methyl-1,4-pentanediol 1-Carbamate,Carbamic Acid 2-(2-Hydroxypropyl)-2-methyltrimethylene Ester; Nombre IUPAC: [2-(carbamoiloximetil)-4-hidroxi-2-metilpentil] carbamato SMILES: CC(CC(C)(COC(=O)N)COC(=O)N)O