CAS RN 3566-61-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2,3,3-tetrametilsuccinimida, TRC
CAS: 3566-61-8 Fórmula molecular: C8 H13 N O2 Peso molecular (g/mol): 155.19 Sinónimo: 2,5-Pyrrolidinedione, 3,3,4,4-tetramethyl-,Succinimide, 2,2,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI),3,3,4,4-Tetramethyl-2,5-pyrrolidinedione,2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide,NSC 74524,PM 1090 Nombre IUPAC: 3,3,4,4-tetrametilpirrolidina-2,5-dión SMILES: CC1(C)C(=O)NC(=O)C1(C)C