accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O(S)HNOS(R)SNOHOOOH2NO

CAS RN 35607-66-0

IUPAC Nombre: (6R,7S)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Sinónimos: cefoxitin mefoxitin
Peso molecular (g/mol): 427.45
Fórmula molecular: C16H17N3O7S2
InChi Key: WZOZEZRFJCJXNZ-ZBFHGGJFSA-N
SMILES: CO[C@]1(NC(=O)CC2=CC=CS2)[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)