accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OClOCH3

CAS RN 35573-93-4

IUPAC Nombre: 3-chloro-1,1-diethoxypropane
Sinónimos: 3-chloro-1,1-diethoxypropane
Peso molecular (g/mol): 166.65
Fórmula molecular: C7H15ClO2
InChi Key: NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(CCCl)OCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados